Print…
Benzyl 7-Oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B5831-200MG B5831-1G
TCIAB5831-200MGEA 38 EUR
TCIAB5831-200MG TCIAB5831-1G
Benzyl 7-Oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Benzyl 7-Oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₁₅NO₃
Ponto de ebulição: 146°C
Número MDL : MFCD12407051
Número CAS: 66207-08-7
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %