Print…
tert-Butyl methyl(2-oxoethyl)carbamate ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl methyll(2-oxoethyl)carbamate, Methyl(2-oxoethyl)carbamic acid tert-butyl ester, N-Boc-(methylamino)acetaldehyde, N-tert-Butoxycarbonyl-(methylamino)acetaldehyde
B5825-1G B5825-5G
TCIAB5825-1GEA 52 EUR
TCIAB5825-1G TCIAB5825-5G
tert-Butyl methyl(2-oxoethyl)carbamate ≥96.0% (por GC)
tert-Butyl methyl(2-oxoethyl)carbamate
Fórmula: C₈H₁₅NO₃
Peso Molecular: 173.21 g/mol
Ponto de ebulição: 89°C
Número MDL : MFCD08064267
Número CAS: 123387-72-4
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Acid Value max. 5.0