Print…
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
B5823-1G B5823-250MG
TCIAB5823-1GEA 131 EUR
TCIAB5823-1G TCIAB5823-250MG
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan
Fórmula: C₁₄H₁₇BO₃
Número MDL : MFCD04115374
Número CAS: 519054-55-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C