2,8-Bis(diphenylphosphoryl)dibenzo[b,d]furan ≥96.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
Dibenzo[b,d]furan-2,8-diylbis(diphenylphosphine oxide)
B5822-1G
B5822-200MG
TCIAB5822-1GEA
269
EUR
TCIAB5822-1G
TCIAB5822-200MG
2,8-Bis(diphenylphosphoryl)dibenzo[b,d]furan ≥96.0% (por HPLC)
2,8-Bis(diphenylphosphoryl)dibenzo[b,d]furan
Fórmula:
C₃₆H₂₆O₃P₂ Peso Molecular: 568.55 g/mol |
Número MDL :
MFCD30607231 Número CAS: 911397-27-8 |
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Melting point | 251.0 to 255.0 deg-C |