Print…
4-Bromobenzaldehyde dimethyl acetal ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-4-(dimethoxymethyl)benzene, 4-Bromo-α,α-dimethoxytoluene
B5819-5G B5819-25G
TCIAB5819-5GEA 25 EUR
TCIAB5819-5G TCIAB5819-25G
4-Bromobenzaldehyde dimethyl acetal ≥98.0% (por GC)
4-Bromobenzaldehyde dimethyl acetal
Fórmula: C₉H₁₁BrO₂
Ponto de ebulição: 94°C
Número MDL : MFCD01320499
Número CAS: 24856-58-4
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %