Print…
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
B5817-25G B5817-5G
TCIAB5817-25GEA 242 EUR
TCIAB5817-25G TCIAB5817-5G
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₃BrClFO
Número MDL : MFCD03411584
Número CAS: 151982-51-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %