Print…
2-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-4-chloro-6-phenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5803-1G B5803-5G
TCIAB5803-1GEA 54 EUR
TCIAB5803-1G TCIAB5803-5G
2-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-4-chloro-6-phenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by GC)
2-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-4-chloro-6-phenyl-1,3,5-triazine
Fórmula: C₂₁H₁₄ClN₃
Número MDL : MFCD30536776
Número CAS: 1689576-03-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C