Print…
tert-Butyl-3-[(methylsulphonyl)oxy]-1-azetanecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-Boc-3-Methanesulphonyloxyazetidine
B5801-5G B5801-25G
TCIAB5801-5GEA 44 EUR
TCIAB5801-5G TCIAB5801-25G
tert-Butyl-3-[(methylsulphonyl)oxy]-1-azetanecarboxylate ≥98.0% (por GC)
tert-Butyl-3-[(methylsulphonyl)oxy]-1-azetanecarboxylate
Fórmula: C₉H₁₇NO₅S
Número MDL : MFCD05664832
Número CAS: 141699-58-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C