Print…
Butyltrimethylammonium bromide ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5798-5G B5798-25G
TCIAB5798-5GEA 50 EUR
TCIAB5798-5G TCIAB5798-25G
Butyltrimethylammonium bromide ≥97.0% (por análise titulométrica)
Butyltrimethylammonium bromide
Fórmula: C₇H₁₈BrN
Ponto de Fusão: 196°C
Número MDL : MFCD12761450
Número CAS: 2650-51-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %