Print…
2-(4-Bromophenyl)-4,6-diphenylpyrimidine ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5797-200MG B5797-1G
TCIAB5797-200MGEA 62 EUR
TCIAB5797-200MG TCIAB5797-1G
2-(4-Bromophenyl)-4,6-diphenylpyrimidine ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
2-(4-Bromophenyl)-4,6-diphenylpyrimidine
Fórmula: C₂₂H₁₅BrN₂
Número MDL : MFCD29477690
Número CAS: 457613-56-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 233.0 to 238.0 deg-C