Print…
2-(3-Biphenylyl)amino-9,9-dimethylfluorene
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine
B5793-1G B5793-5G
TCIAB5793-1GEA 49 EUR
TCIAB5793-1G TCIAB5793-5G
2-(3-Biphenylyl)amino-9,9-dimethylfluorene
2-(3-Biphenylyl)amino-9,9-dimethylfluorene
Fórmula: C₂₇H₂₃N
Peso Molecular: 361.49 g/mol
Número MDL : MFCD30471917
Número CAS: 1372778-66-9
Encomendar
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C