Print…
5-Bromo-2-nitrophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5788-5G B5788-25G
TCIAB5788-5GEA 72 EUR
TCIAB5788-5G TCIAB5788-25G
5-Bromo-2-nitrophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-Bromo-2-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄BrNO₃
Número MDL : MFCD03095027
Número CAS: 27684-84-0
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C