Print…
Bismuth(III) iodide, anidro ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
B5787-5G B5787-25G
TCIAB5787-5GEA 33 EUR
TCIAB5787-5G TCIAB5787-25G
Bismuth(III) iodide, anidro ≥98.0% (por análise titulométrica)
Bismuth(III) iodide
Fórmula: BiI₃
Ponto de ebulição: 500°C
Ponto de Fusão: 408°C
Número MDL : MFCD00010894
Número CAS: 7787-64-6
EINECS: 232-127-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01269
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %