Print…
4-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5767-1G B5767-200MG
TCIAB5767-1GEA 150 EUR
TCIAB5767-1G TCIAB5767-200MG
4-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole ≥97.0% (por GC)
4-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Fórmula: C₁₈H₁₂BrN
Número MDL : MFCD29067336
Número CAS: 1097884-37-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %