Print…
1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5765-1G B5765-5G
TCIAB5765-1GEA 38 EUR
TCIAB5765-1G TCIAB5765-5G
1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene ≥97.0% (por GC)
1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene
Fórmula: C₆H₃BrClI
Número MDL : MFCD09907935
Número CAS: 450412-28-9
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C