Print…
1-Butyl-4-methylpyridinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5763-1G B5763-5G
TCIAB5763-1GEA 21 EUR
TCIAB5763-1G TCIAB5763-5G
1-Butyl-4-methylpyridinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-Butyl-4-methylpyridinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Fórmula: C₁₂H₁₆F₆N₂O₄S₂
Peso Molecular: 430.38 g/mol
Ponto de Fusão: 10°C
Número MDL : MFCD16038147
Número CAS: 475681-62-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %