Print…
2-Bromoresorcinol ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Bromobenzene-1,3-diol
B5737-1G B5737-5G
TCIAB5737-1GEA 21 EUR
TCIAB5737-1G TCIAB5737-5G
2-Bromoresorcinol ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Bromoresorcinol
Fórmula: C₆H₅BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07779241
Número CAS: 6751-75-3
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C