1-Benzyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
B5725-5G
B5725-25G
TCIAB5725-5GEA
28
EUR
TCIAB5725-5G
TCIAB5725-25G
1-Benzyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
1-Benzyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Fórmula:
C₁₁H₁₃BF₄N₂ |
Número MDL :
MFCD07784449 Número CAS: 500996-04-3 |
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 60.0 to 64.0 deg-C |