Print…
1-n-Butyl-3-methylimidazolium hexafluoroantimonate ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Butyl-3-methylimidazolium Hexafluoroantimonate
B5724-5G B5724-25G
TCIAB5724-5GEA 51 EUR
TCIAB5724-5G TCIAB5724-25G
1-n-Butyl-3-methylimidazolium hexafluoroantimonate ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
1-n-Butyl-3-methylimidazolium hexafluoroantimonate
Fórmula: C₈H₁₅F₆N₂Sb
Número MDL : MFCD07784453
Número CAS: 174645-81-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %