Print…
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5722-25G B5722-5G
TCIAB5722-25GEA 196 EUR
TCIAB5722-25G TCIAB5722-5G
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃BrF₂O₂
Número MDL : MFCD04973422
Número CAS: 64695-84-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C