Print…
Bis[2-(diisopropylphosphino)ethyl]amine 10% em THF
Fornecedor: TCI
Perigo
B5712-1G B5712-5G
TCIAB5712-1GEA 109 EUR
TCIAB5712-1G TCIAB5712-5G
Bis[2-(diisopropylphosphino)ethyl]amine 10% em THF
Bis[2-(diisopropylphosphino)ethyl]amine
Fórmula: C₁₆H₃₇NP₂
Ponto de Inflamação: -17°C
Número MDL : MFCD17018778
Número CAS: 131890-26-1
UN: 2056
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) 9.5 to 11.0 %