Print…
4-(1H-Benzimidazol-2-yl)aniline ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)aniline, 2-(4-Aminophenyl)benzimidazole
B5710-1G B5710-5G
TCIAB5710-1GEA 117 EUR
TCIAB5710-1G TCIAB5710-5G
4-(1H-Benzimidazol-2-yl)aniline ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-(1H-Benzimidazol-2-yl)aniline
Fórmula: C₁₃H₁₁N₃
Peso Molecular: 209.25 g/mol
Número MDL : MFCD00454395
Número CAS: 2963-77-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd0263a13ba67e738c6315241509e2508161aa81&vid=cd0263a13ba67e738c6315241509e2508161aa81&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 248.0 to 252.0 deg-C