Print…
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-propenyl)phenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Allyl-6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol
B5709-1G B5709-5G
TCIAB5709-1GEA 108 EUR
TCIAB5709-1G TCIAB5709-5G
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-propenyl)phenol ≥98.0% (por GC)
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-propenyl)phenol
Fórmula: C₁₆H₁₅N₃O
Peso Molecular: 265.32 g/mol
Número MDL : MFCD00236141
Número CAS: 2170-39-0
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C