Print…
3-Benzyloxybenzyl bromide ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-(Benzyloxy)benzyl bromide, 1-(Benzyloxy)-3-(bromomethyl)benzene
B5708-1G B5708-5G
TCIAB5708-1GEA 79 EUR
TCIAB5708-1G TCIAB5708-5G
3-Benzyloxybenzyl bromide ≥95.0% (por GC)
3-Benzyloxybenzyl bromide
Fórmula: C₁₄H₁₃BrO
Peso Molecular: 277.1600 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01318307
Número CAS: 1700-31-8
UN: 1759
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C