Print…
Brequinar ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 6-Fluoro-2-(2'-fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-methylquinoline-4-carboxylic acid
B5707-20MG B5707-100MG
TCIAB5707-20MGEA 74 EUR
TCIAB5707-20MG TCIAB5707-100MG
Brequinar ≥98.0% (por HPLC)
Brequinar
Fórmula: C₂₃H₁₅F₂NO₂
Ponto de Fusão: 317°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00866437
Número CAS: 96187-53-0
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 3.50 to 4.00 %