Print…
3-Bromo-4-iodoanisole ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5697-1G B5697-5G
TCIAB5697-1GEA 55 EUR
TCIAB5697-1G TCIAB5697-5G
3-Bromo-4-iodoanisole ≥97.0% (por GC)
3-Bromo-4-iodoanisole
Fórmula: C₇H₆BrIO
Número MDL : MFCD12547848
Número CAS: 466639-53-2
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %