Print…
1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5696-5G B5696-25G
TCIAB5696-5GEA 28 EUR
TCIAB5696-5G TCIAB5696-25G
1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃BrClNO₂
Número MDL : MFCD00024320
Número CAS: 41513-04-6
EINECS: 255-421-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C