Print…
O-Butylhydroxylamine hydrochloride ≥98.0% (por nitrogênio total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5686-1G B5686-5G
TCIAB5686-1GEA 85 EUR
TCIAB5686-1G TCIAB5686-5G
O-Butylhydroxylamine hydrochloride ≥98.0% (por nitrogênio total e análise de titulação)
O-Butylhydroxylamine hydrochloride
Fórmula: C₄H₁₁NO·HCl
Número MDL : MFCD00487631
Número CAS: 4490-82-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88be6048cc345906d2dabb0f0d2c199f6380b30d&vid=88be6048cc345906d2dabb0f0d2c199f6380b30d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C