1,8-Bis(maleimido)-3,6-dioxaoctane ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
1,1'-((Ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl))bis(1H-pyrrole-2,5-dione), 1,8-Bismaleimido diethylene glycol, 1,8-Bis(maleimido)diethylene Glycol
B5667-250MG
B5667-50MG
TCIAB5667-250MGEA
355
EUR
TCIAB5667-250MG
TCIAB5667-50MG
1,8-Bis(maleimido)-3,6-dioxaoctane ≥98.0% (por HPLC)
1,8-Bis(maleimido)-3,6-dioxaoctane
Fórmula:
C₁₄H₁₆N₂O₆ Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD01096749 Número CAS: 115597-84-7 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 8.50 to 9.50 % |
Melting point | 96.0 to 100.0 deg-C |