Print…
(Boc-amino)-PEG4-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Boc-NH-PEG4-CH2CH2COOH, Carboxy-PEG4-(Boc-amine), 15-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid, 2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11,14,17-pentaoxa-5-azaicosan-20-oic acid, 15-(Boc-amino)-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid
B5665-250MG B5665-1G
TCIAB5665-250MGEA 83 EUR
TCIAB5665-250MG TCIAB5665-1G
(Boc-amino)-PEG4-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(Boc-amino)-PEG4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₆H₃₁NO₈
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD07781254
Número CAS: 756525-91-4
Encomendar
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %