Print…
tert-Butyl ((1R,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: [(1R,2R)-2-Aminocyclohexyl]carbamic acid tert-Butyl ester, (1R,2R)-2-Amino-1-(Boc-amino)cyclohexane, (1R,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine, (1R,2R)-N-Boc-1,2-cyclohexanediamine, tert-Butyl [(1R,2R)-2-Aminocyclohexyl]carbamate, (1R,2R)-N1-Boc-1,2-cyclohexanediamine, (1R,2R)-2-Amino-1-(tert-butoxycarbonylamino)cyclohexane
B5647-1G B5647-5G
TCIAB5647-1GEA 180 EUR
TCIAB5647-1G TCIAB5647-5G
tert-Butyl ((1R,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
tert-Butyl ((1R,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate
Fórmula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08726023
Número CAS: 146504-07-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C