Print…
1,4-Bis(trifluoromethyl)cyclohexane mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5646-1G B5646-5G
TCIAB5646-1GEA 128 EUR
TCIAB5646-1G TCIAB5646-5G
1,4-Bis(trifluoromethyl)cyclohexane mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
1,4-Bis(trifluoromethyl)cyclohexane
Fórmula: C₈H₁₀F₆
Peso Molecular: 220.16 g/mol
Ponto de ebulição: 140°C
Ponto de Fusão: –40°C
Número MDL : MFCD29066795
Número CAS: 433-18-1
UN: 1993
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)