Print…
1,3-Bis(trifluoromethyl)cyclohexane mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5645-1G B5645-5G
TCIAB5645-1GEA 64 EUR
TCIAB5645-1G TCIAB5645-5G
1,3-Bis(trifluoromethyl)cyclohexane mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
1,3-Bis(trifluoromethyl)cyclohexane
Fórmula: C₈H₁₀F₆
Peso Molecular: 220.16 g/mol
Ponto de ebulição: 135°C
Número CAS: 79850-12-7
UN: 1993
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)