Print…
1,3-Bis(methoxymethoxy)benzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Resorcinol bis(methoxymethyl) ether, 1,3-Di(methoxymethoxy)benzene
B5643-1G B5643-5G
TCIAB5643-1GEA 49 EUR
TCIAB5643-1G TCIAB5643-5G
1,3-Bis(methoxymethoxy)benzene ≥98.0% (por GC)
1,3-Bis(methoxymethoxy)benzene
Fórmula: C₁₀H₁₄O₄
Peso Molecular: 198.22 g/mol
Ponto de ebulição: 137°C
Número MDL : MFCD27925713
Número CAS: 57234-29-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f05eb0fcb4866cce54985c04ffcb9ba8ae251a7&vid=4f05eb0fcb4866cce54985c04ffcb9ba8ae251a7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %