Print…
N,N-Bis(4-bromophenyl)-4-fluoroaniline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4'-Dibromo-4''-fluorotriphenylamine, N,N-Bis(4-bromophenyl)-4-fluorobenzenamine
B5637-1G B5637-5G
TCIAB5637-1GEA 70 EUR
TCIAB5637-1G TCIAB5637-5G
N,N-Bis(4-bromophenyl)-4-fluoroaniline ≥98.0% (por GC)
N,N-Bis(4-bromophenyl)-4-fluoroaniline
Fórmula: C₁₈H₁₂Br₂FN
Número MDL : MFCD31618116
Número CAS: 1429194-04-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C