Print…
1-Bromo-3,5-dinitrobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5627-1G B5627-5G
TCIAB5627-1GEA 22 EUR
TCIAB5627-1G TCIAB5627-5G
1-Bromo-3,5-dinitrobenzene ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-3,5-dinitrobenzene
Fórmula: C₆H₃BrN₂O₄
Número MDL : MFCD00156596
Número CAS: 18242-39-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C