Print…
9-[4-(tert-Butyl)phenyl]-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5620-1G B5620-5G
TCIAB5620-1GEA 110 EUR
TCIAB5620-1G TCIAB5620-5G
9-[4-(tert-Butyl)phenyl]-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
9-[4-(tert-Butyl)phenyl]-9H-carbazole
Fórmula: C₂₂H₂₁N
Número MDL : MFCD31618114
Número CAS: 57103-13-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3845a8c7ed826d1199620b0333299c18b29196f4&vid=3845a8c7ed826d1199620b0333299c18b29196f4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C