Print…
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (1R,2R)-(-)-[1,2-Cyclohexanediamino-N,N'-bis(3,5-di-t-butylsalicylidene)]manganese (III) chloride, (R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tertbutylsalicylidene)-1,2- cyclohexanediaminomanganese(III) chloride, (R,R)-Jacobsen Cat.
B5613-1G B5613-5G
TCIAB5613-1GEA 92 EUR
TCIAB5613-1G TCIAB5613-5G
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride ≥98.0% (por HPLC)
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride
Fórmula: C₃₆H₅₂ClMnN₂O₂
Peso Molecular: 635.21 g/mol
Ponto de Fusão: 326°C
Número MDL : MFCD02101664
Número CAS: 138124-32-0
Merck Index: 14,05252
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55ea91fbd25cef5736c9c5e04edda661cd4de42f&vid=55ea91fbd25cef5736c9c5e04edda661cd4de42f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %