Print…
3-Bromo-9-(2-ethylhexyl)-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5612-1G B5612-5G
TCIAB5612-1GEA 86 EUR
TCIAB5612-1G TCIAB5612-5G
3-Bromo-9-(2-ethylhexyl)-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-9-(2-ethylhexyl)-9H-carbazole
Fórmula: C₂₀H₂₄BrN
Número MDL : MFCD18252906
Número CAS: 628336-85-6
Encomendar
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.000 %