Print…
1,2-Bis[(3,6-dibromo-9H-carbazol-9-yl)methyl]benzene ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 9,9'-[1,2-Phenylenebis(methylene)]bis(3,6-dibromo-9H-carbazole)
B5605-1G B5605-5G
TCIAB5605-1GEA 50 EUR
TCIAB5605-1G TCIAB5605-5G
1,2-Bis[(3,6-dibromo-9H-carbazol-9-yl)methyl]benzene ≥98.0% (por HPLC)
1,2-Bis[(3,6-dibromo-9H-carbazol-9-yl)methyl]benzene
Fórmula: C₃₂H₂₀Br₄N₂
Peso Molecular: 752.14 g/mol
Ponto de Fusão: 319°C
Número CAS: 222166-46-3
Encomendar
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 3.30 to 4.10 %