Print…
N,N-Bis[(diphenylphosphino)methyl]-3-(triethoxysilyl)propylamine ≥95.0% (por base de azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-[Bis[(diphenylphosphino)methyl]amino]propyltriethoxysilane
B5594-1G B5594-5G
TCIAB5594-1GEA 73 EUR
TCIAB5594-1G TCIAB5594-5G
N,N-Bis[(diphenylphosphino)methyl]-3-(triethoxysilyl)propylamine ≥95.0% (por base de azoto total)
N,N-Bis[(diphenylphosphino)methyl]-3-(triethoxysilyl)propylamine
Fórmula: C₃₅H₄₅NO₃P₂Si
Peso Molecular: 617.78 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 904704-23-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) 95.0 to 105.0 %