Print…
9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5591-1G B5591-5G
TCIAB5591-1GEA 40 EUR
TCIAB5591-1G TCIAB5591-5G
9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-9H-carbazole
Fórmula: C₂₄H₁₇N
Número MDL : MFCD28167065
Número CAS: 1221237-87-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64a370bf2a3d436aeb98db9be5a4c7a618b5c6c6&vid=64a370bf2a3d436aeb98db9be5a4c7a618b5c6c6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C