Print…
1-Butylpyridinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5571-5G B5571-25G
TCIAB5571-5GEA 77 EUR
TCIAB5571-5G TCIAB5571-25G
1-Butylpyridinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-Butylpyridinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Fórmula: C₁₁H₁₄F₆N₂O₄S₂
Peso Molecular: 416.35 g/mol
Número MDL : MFCD16038143
Número CAS: 187863-42-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=069a3778668c1b9344f8b7c7b691be6fc43ec3db&vid=069a3778668c1b9344f8b7c7b691be6fc43ec3db&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %