1-Butyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate ≥97.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium hydrogensulphate
B5569-25G
B5569-5G
TCIAB5569-25GEA
83
EUR
TCIAB5569-25G
TCIAB5569-5G
1-Butyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate ≥97.0% (por HPLC, azoto total)
1-Butyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate
Fórmula:
C₈H₁₆N₂O₄S Ponto de Inflamação: 284°C |
Número MDL :
MFCD06798197 Número CAS: 262297-13-2 UN: 3265 ADR: 8,II |
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |