Print…
1-Butyl-1-methylpyrrolidiniumtrifluormethansulphonate ≥98.0% (por base de azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Butyl-1-methylpyrrolidin-1-ium trifluoromethanesulphonate, 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium triflate, 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium trifluoromethanesulphonate
B5568-5G B5568-25G
TCIAB5568-5GEA 65 EUR
TCIAB5568-5G TCIAB5568-25G
1-Butyl-1-methylpyrrolidiniumtrifluormethansulphonate ≥98.0% (por base de azoto total)
1-Butyl-1-methylpyrrolidiniumtrifluormethansulphonate
Fórmula: C₁₀H₂₀F₃NO₃S
Ponto de Fusão: 4°C
Número MDL : MFCD08458925
Número CAS: 367522-96-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0d96af593df6deac4f4dca0fbf8250c018ef5f3&vid=a0d96af593df6deac4f4dca0fbf8250c018ef5f3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %