Print…
Biotin-PEG6-Maleimide ≥96.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[(3-Maleimidopropionyl)amino]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl]biotinamide, N-Biotinyl-N'-(3-maleimidopropionyl)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosane-1,20-diamine
B5563-10MG B5563-50MG
TCIAB5563-10MGEA 122 EUR
TCIAB5563-10MG TCIAB5563-50MG
Biotin-PEG6-Maleimide ≥96.0% (por HPLC)
Biotin-PEG6-Maleimide
Fórmula: C₃₁H₅₁N₅O₁₁S
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número CAS: 1808990-66-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e00182b3c67af4432cec5efde7af2403a6c53ba9&vid=e00182b3c67af4432cec5efde7af2403a6c53ba9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 9.50 to 10.50 %