Print…
9-(4-Bromobutyl)-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5547-200MG B5547-1G
TCIAB5547-200MGEA 50 EUR
TCIAB5547-200MG TCIAB5547-1G
9-(4-Bromobutyl)-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
9-(4-Bromobutyl)-9H-carbazole
Fórmula: C₁₆H₁₆BrN
Número MDL : MFCD11546053
Número CAS: 10420-20-9
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C