Print…
Dicyclohexylamine Borane ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5545-5G B5545-25G
TCIAB5545-5GEA 40 EUR
TCIAB5545-5G TCIAB5545-25G
Dicyclohexylamine Borane ≥95.0% (por análise titulométrica)
Dicyclohexylamine Borane
Fórmula: BH₃·C₁₂H₂₃N
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 131765-96-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9981fd7a44c728c6cb1260387df61d7decd1701b&vid=9981fd7a44c728c6cb1260387df61d7decd1701b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %