1-Benzyl-3-methylimidazolium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
B5543-25G
B5543-5G
TCIAB5543-25GEA
212
EUR
TCIAB5543-25G
TCIAB5543-5G
1-Benzyl-3-methylimidazolium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-Benzyl-3-methylimidazolium chloride
Fórmula:
C₁₁H₁₃ClN₂ |
Número MDL :
MFCD07784451 Número CAS: 36443-80-8 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |