Print…
Bis(4-bromophenyl)phenylphosphine oxide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5532-200MG B5532-1G
TCIAB5532-200MGEA 39 EUR
TCIAB5532-200MG TCIAB5532-1G
Bis(4-bromophenyl)phenylphosphine oxide ≥98.0% (por GC)
Bis(4-bromophenyl)phenylphosphine oxide
Fórmula: C₁₈H₁₃Br₂OP
Ponto de ebulição: 280°C
Número CAS: 93869-52-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4ed162b30c8c7790b5162d396681408a6361101&vid=c4ed162b30c8c7790b5162d396681408a6361101&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C